Documentos Principais
JWPH3249E8BC
J & W Pharmlab LLC
2-Oxa-7-aza-spiro[4.4]nonan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(2-4-10-6)1-3-8-5-7/h8H,1-5H2
chave InChI
LPVAUAPLYIDPFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)