Documentos Principais
JWPH3249E19B
J & W Pharmlab LLC
4-Methyl-pyridine-2-sulfonyl chloride hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.1
Número MDL:
Iupac Name
4-methylpyridine-2-sulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S.ClH/c1-5-2-3-8-6(4-5)11(7,9)10;/h2-4H,1H3;1H
chave InChI
UIRYHRFHNOYLBS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0144S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0144S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)