Documentos Principais
JWPH3249E16D
J & W Pharmlab LLC
1-Methyl-2-pyridin-2-yl-ethylamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.12
Número MDL:
Iupac Name
1-(pyridin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8;;/h2-5,7H,6,9H2,1H3;2*1H
chave InChI
VGEDVDWUZLIFKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0099S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0099S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)