Documentos Principais
JWPH3249DAE5
J & W Pharmlab LLC
4-(4(5)-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-piperidine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.16
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.2ClH/c1-7-6-11-9(12-7)8-2-4-10-5-3-8;;/h6,8,10H,2-5H2,1H3,(H,11,12);2*1H
chave InChI
RFSXQCGSNNQKAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0503S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0503S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)