Documentos Principais
JWPH3249D8F0
J & W Pharmlab LLC
4,5-Dimethyl-oxazole-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4,5-dimethyl-1,3-oxazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-3-4(2)10-5(7-3)6(8)9/h1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
NMTLPEBBGGPJQP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0530
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0530
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)