Documentos Principais
JWPH3249D8C5
J & W Pharmlab LLC
2-Chloro-1-oxazol-4-yl-ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
145.54
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-(1,3-oxazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H4ClNO2/c6-1-5(8)4-2-9-3-7-4/h2-3H,1H2
chave InChI
MIAVKNLLTKHRMT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0474
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0474
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)