Documentos Principais
JWPH3249D4DE
J & W Pharmlab LLC
Ethyl 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
271.74
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c1-3-17-13(15)12-11-5-4-10(16-2)8-9(11)6-7-14-12;/h4-5,8,12,14H,3,6-7H2,1-2H3;1H
chave InChI
MOKXMIFHJZBWMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0029S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0029S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)