Documentos Principais
JWPH3249D34E
J & W Pharmlab LLC
5,6-Dibromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
290.94
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5,6-dibromo-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C8H5Br2NO/c9-6-1-4-3-11-8(12)5(4)2-7(6)10/h1-2H,3H2,(H,11,12)
chave InChI
XMIIFJCIHPBAEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0298
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0298
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)