Documentos Principais
JWPH3249C4B0
J & W Pharmlab LLC
5,6-Difluoro-indan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5,6-difluoro-1,3-dihydro-2H-inden-2-one
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-8-3-5-1-7(12)2-6(5)4-9(8)11/h3-4H,1-2H2
chave InChI
FPOCXYWEBBMGFD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)