Documentos Principais
JWPH3249C38A
J & W Pharmlab LLC
2-Cyano-4,6-difluoro-benzoic acid methyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2-cyano-4,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)8-5(4-12)2-6(10)3-7(8)11/h2-3H,1H3
chave InChI
KXHCFMMDVWPMMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)