Documentos Principais
ELGH9602CB83
Exelgen Discovery Ltd.
7-hydroxy-4-oxo-8-propyl-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.24
Número MDL:
Iupac Name
7-hydroxy-4-oxo-8-propyl-4H-chromene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H12O5/c1-2-3-7-9(14)5-4-8-10(15)6-11(13(16)17)18-12(7)8/h4-6,14H,2-3H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
NMDHZMHZYAXOFC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)