Key Documents
ENAH99BDA8CC
Enamine
2-ethylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Iupac Name
2-ethylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
Inchi Code
1S/C8H10N4/c1-2-6-5-12-8(10-6)4-3-7(9)11-12/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
chave InChI
DZDRFJIMAHOBGL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7961509