Documentos Principais
ENAH9926C749
Enamine
3-amino-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-5-8(11(16)17)6-10(15)7-9/h5-7H,15H2,1-4H3,(H,16,17)
chave InChI
FCBHIFVGVWWHIM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7392876
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7392876
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)