Documentos Principais
ENAH98EF5BAC
Enamine
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.93
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBrCl2S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
chave InChI
PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)