Documentos Principais
ENAH98BA9971
Enamine
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
303.16
Número MDL:
pf
108-111
Iupac Name
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c1-18-14(17)15(16)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
chave InChI
LPFNZUQDSQYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Melting Point
108-111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)