Documentos Principais
ENAH987FA7DA
Enamine
4-(bromomethylidene)oxane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.04
Número MDL:
Iupac Name
4-(bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
chave InChI
JZESAPQXAJWSCQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)