Documentos Principais
ENAH987FA7C8
Enamine
methyl 2-bromo-2-(oxan-4-ylidene)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.08
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate
Inchi Code
1S/C8H11BrO3/c1-11-8(10)7(9)6-2-4-12-5-3-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
KZQYTFHFPACUIB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697617
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697617
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)