Documentos Principais
ENAH9851B843
Enamine
(3-methoxy-3-oxopropyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
131.92
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-3-oxopropylboronic acid
Inchi Code
1S/C4H9BO4/c1-9-4(6)2-3-5(7)8/h7-8H,2-3H2,1H3
chave InChI
LKPSOTQNJGGQSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1180000