Documentos Principais
ENAH97F58D76
Enamine
(3,3-difluorocyclobutyl)methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
276.3
Número MDL:
Iupac Name
(3,3-difluorocyclobutyl)methyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C12H14F2O3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)18(15,16)17-8-10-6-12(13,14)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
chave InChI
BCKQZBURCGQHFI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7302567
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)