Documentos Principais
ENAH97BFE190
Enamine
morpholine-4-carbothioyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.64
Iupac Name
morpholine-4-carbothioyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClNOS/c6-5(9)7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
chave InChI
ZIYPMLVPRQOPPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33050314
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)