Documentos Principais
ENAH97BFB1D3
Enamine
2,4-dimethylfuran-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
111.14
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dimethylfuran-3-amine
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-4-3-8-5(2)6(4)7/h3H,7H2,1-2H3
chave InChI
DZQPHOZTEOOZQZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7232891
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)