Documentos Principais
ENAH97BD14E3
Enamine
5-chloro-2-methoxy-4-methylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.63
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-5-3-8(11-2)7(10)4-6(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
chave InChI
KXEKUVPQDXOCBG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215073
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215073
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)