Documentos Principais
ENAH97BD0635
Enamine
1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-ene
Selecione um tamanho
100 MG
€ 152,90
250 MG
€ 198,40
500 MG
€ 286,80
1 G
€ 354,40
2.5 G
€ 572,80
5 G
€ 936,80
10 G
€ 1.664,80
SKU do fornecedor: EN300-127045-100MG
€ 152,90
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
€ 152,90
250 MG
€ 198,40
500 MG
€ 286,80
1 G
€ 354,40
2.5 G
€ 572,80
5 G
€ 936,80
10 G
€ 1.664,80
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.25
Número MDL:
SKU do fornecedor: EN300-127045-100MG
€ 152,90
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene
Inchi Code
1S/C10H18/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,8,10H,5-7H2,1-3H3
chave InChI
FAMJUFMHYAFYNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893
  • Certificados de análise (COA)