Documentos Principais
ENAH97A1863D
Enamine
1-[(2-fluoro-4-methylphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
281.2
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17FN2.2ClH/c1-10-2-3-11(12(13)8-10)9-15-6-4-14-5-7-15;;/h2-3,8,14H,4-7,9H2,1H3;2*1H
chave InChI
QCPLYKOSBHKUCG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22819419
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22819419
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)