Documentos Principais
ENAH97A1849E
Enamine
1-bromo-3-isocyanatopropane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-isocyanatopropane
Inchi Code
1S/C4H6BrNO/c5-2-1-3-6-4-7/h1-3H2
chave InChI
KMDXMJQBNOVBNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271421
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271421