Documentos Principais
ENAH97A17D7D
Enamine
methyl 4-(pyrimidin-2-yloxy)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 4-(2-pyrimidinyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-3-5-10(6-4-9)17-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3
chave InChI
QPLXGVPDVXGPLS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)