Documentos Principais
ENAH961CEBDE
Enamine
3-(butan-2-yl)azetidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
149.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(sec-butyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-3-6(2)7-4-8-5-7;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
chave InChI
WMANGAFUXPHKOV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215357
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215357
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)