Documentos Principais
ENAH961CEB73
Enamine
2,2-dimethylazepane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,2-dimethylazepane
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-8(2)6-4-3-5-7-9-8/h9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
HJCFRNRLOUTZGO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600932
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)