Documentos Principais
ENAH961CEAC4
Enamine
6-chloro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.63
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-4-chromanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(6-12)3-4-13-10/h1-2,5,7H,3-4H2
chave InChI
PLPYVXJDZSNAFO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133665
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)