Documentos Principais
ENAH961CEA91
Enamine
4,5-dichloro-2-methoxybenzene-1-thiol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.1
Número MDL:
Iupac Name
4,5-dichloro-2-methoxybenzenethiol
Inchi Code
1S/C7H6Cl2OS/c1-10-6-2-4(8)5(9)3-7(6)11/h2-3,11H,1H3
chave InChI
SIHBZGDPPHISQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27689344
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27689344