Documentos Principais
ENAH961CEA2C
Enamine
1-benzyl-5,6-dimethoxy-1H-indazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
268.32
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-5,6-dimethoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C16H16N2O2/c1-19-15-8-13-10-17-18(14(13)9-16(15)20-2)11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
chave InChI
SRVJNGSFCZTXHO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145403
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145403
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)