Documentos Principais
ENAH961CE9C1
Enamine
({3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}methyl)(methyl)amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.76
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21N.ClH/c1-11(2)9-5-4-8(6-9)10(11)7-12-3;/h8-10,12H,4-7H2,1-3H3;1H
chave InChI
UWJJKBHXHVKENX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703359
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703359
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)