Documentos Principais
ENAH961CE8AF
Enamine
5-(4-methoxy-4-methylpiperidin-1-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.3
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-methoxy-4-methylpiperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-12(16-2)5-7-15(8-6-12)10-3-4-11(13)14-9-10/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3,(H2,13,14)
chave InChI
GCELDJDWMFJXRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11939099
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11939099
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)