Documentos Principais
ENAH961CE89E
Enamine
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.64
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-8-3-1-2-7(9(8)11)6-4-5-6;/h1-3,6H,4-5,11H2;1H
chave InChI
QSAJIEHXZWJSOC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27693688
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27693688
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)