Documentos Principais
ENAH961CE7A9
Enamine
1-{imidazo[1,2-a]pyridin-7-yl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.1
Número MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-7-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.2ClH/c9-6-7-1-3-11-4-2-10-8(11)5-7;;/h1-5H,6,9H2;2*1H
chave InChI
VKSFCRIJARLXAT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721017
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721017
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)