Documentos Principais
ENAH961CE6D0
Enamine
2-(6-methyl-1H-indazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.15
Número MDL:
Iupac Name
2-(6-methyl-1H-indazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-7-4-8(2-3-11)9-6-12-13-10(9)5-7;;/h4-6H,2-3,11H2,1H3,(H,12,13);2*1H
chave InChI
XIBCBXOLPNDROQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717787
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)