Documentos Principais
ENAH961CE5BA
Enamine
N-benzyl(tert-butoxy)carbohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 1-benzylhydrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9,13H2,1-3H3
chave InChI
XINVEYSHJUWQDS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489537
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489537
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)