Documentos Principais
ENAH961CE55B
Enamine
3-amino-4-phenylbutanamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.69
Número MDL:
pf
214-216
Iupac Name
3-amino-4-phenylbutanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H2,12,13);1H
chave InChI
LIIYHDNLCSGEMR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8785647
Melting Point
214-216
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8785647