ENAH961CE4F8
Enamine
2-amino-N'-hydroxyethanimidamide dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.02
Iupac Name
1-nitrosoethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C2H7N3O.2ClH/c3-1-2(4)5-6;;/h2H,1,3-4H2;2*1H
chave InChI
QEHZSWFSEZVCRJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735250
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735250
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)