Documentos Principais
ENAH961CE409
Enamine
2-(4-ethyl-1,2-oxazol-3-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-ethylisoxazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-2-5-4-11-8-6(5)3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
WIVGARUCZJZJKC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6868732
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6868732
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)