Documentos Principais
ENAH961CE3FA
Enamine
6-fluoro-1,4-oxazepane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.6
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FNO.ClH/c6-5-3-7-1-2-8-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
chave InChI
MSXZNRACJKKNCL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605024
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605024
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)