Documentos Principais
ENAH961CDF20
Enamine
5-bromo-2,4-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
262.06
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-13-6-4(9)3-10-7(14-2)5(6)8(11)12/h3H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
BYKLRMOKSIFWFW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143504
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143504
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)