Documentos Principais
ENAH961CDEC8
Enamine
4-bromo-2-ethoxy-1,3-oxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.01
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-1,3-oxazol-2-yl ethyl ether
Inchi Code
1S/C5H6BrNO2/c1-2-8-5-7-4(6)3-9-5/h3H,2H2,1H3
chave InChI
ZVRKNZSGJQTNMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)