Documentos Principais
ENAH961CDDEF
Enamine
1-(2-iodothiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
275.54
Número MDL:
Iupac Name
(2-iodothiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6INS.ClH/c6-5-4(3-7)1-2-8-5;/h1-2H,3,7H2;1H
chave InChI
GNWVUMIQQYBNBT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735941
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735941
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)