Documentos Principais
ENAH961CDDDD
Enamine
1-bromo-3-(cyclopropylmethyl)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.1
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(cyclopropylmethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-3-1-2-9(7-10)6-8-4-5-8/h1-3,7-8H,4-6H2
chave InChI
MLGWOAMARPSFQE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6796483
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6796483
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)