Documentos Principais
ENAH961CDDB5
Enamine
3-iodo-6-methyl-5H,6H,7H-pyrazolo[3,2-b][1,3]oxazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.07
Número MDL:
Iupac Name
3-iodo-6-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine
Inchi Code
1S/C7H9IN2O/c1-5-3-10-7(11-4-5)6(8)2-9-10/h2,5H,3-4H2,1H3
chave InChI
MDAOINGBFAZHRX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21641442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21641442