Documentos Principais
ENAH961CDB87
Enamine
2-chloro-4-methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.68
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c1-7-5-10(11)13-6-8(7)9-3-2-4-12-9/h5-6,9,12H,2-4H2,1H3
chave InChI
SKKVDYIZHRKDFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8084541
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8084541
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)