Documentos Principais
ENAH961CD987
Enamine
5-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.05
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2/c9-5-2-1-3-6-8(5)10-7(11)4-12-6/h1-3H,4H2,(H,10,11)
chave InChI
BFWNINZPRWATHD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3180005
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3180005
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)