Documentos Principais
ENAH961CD91D
Enamine
1-bromo-3-(chlorodifluoromethyl)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.46
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-[chloro(difluoro)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C7H4BrClF2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
RQRRWEDEGRHMIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492932
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492932