Documentos Principais
ENAH961CD90E
Enamine
(3-bromopropyl)tributylazanium bromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
387.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(3-bromopropyl)-N,N-dibutyl-1-butanaminium bromide
Inchi Code
1S/C15H33BrN.BrH/c1-4-7-12-17(13-8-5-2,14-9-6-3)15-10-11-16;/h4-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DXXFPUGJLQDNNT-UHFFFAOYSA-M
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
[Br-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18634665
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18634665
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)